Klebebänder, Polyimidfolie, 5413
Lieferant: 3M
54132533 5413633 54131233 54131933
MMMA54132533EA 348 CHF
MMMA54132533 MMMA5413633 MMMA54131233 MMMA54131933
Klebebänder, Polyimidfolie, 5413
Klebebänder
Polyimidfolienband besteht aus Kapton® Polyimidfolie und Silikonkleber.
  • Dimensionsstabil bei hohen Temperaturen
  • Höhere Produktivität durch weniger Nacharbeit
  • Flammhemmend, chemikalien- und strahlenbeständig
  • Temperaturbereich: −73 bis 260 °C
Zu den Anwendungen gehören eine Maske zum Schutz von Goldfingern von Leiterplatten während eines Wellenlöt- oder Löttauchverfahrens oder eine Trennoberfläche bei der Herstellung von Teilen, die bei erhöhten Temperaturen gehärtet werden.
Länge: 33,0 m
Farbe: Braun