Tetrachlorethylen ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
16211-1L 16211-2.5L 16211-6X1L
16211-1LEA 132.13 CHF
16211-1L 16211-2.5L 16211-6X1L
Tetrachlorethylen ≥99,5% stabilisiert
Tetrachlorethylen
Beilstein Number: 1361721
RTECS Number: KX3850000
UNSPSC Code: 12190000
Formel: C₂Cl₄
Siedepunkt: 120-122 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: -22 °C
Dichte: 1.622…1.624 g/cm3 (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 5.83 (vs air)
Contains stabilizer
Assay Min. 99.5 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Refractive Index n20/D 1.505 (lit.)
Vapor Pressure 19 mmHg ( 25 °C)