Tetrachlorethylen ≥99,8%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die organische Spurenanalyse, für die IR-Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: EthylentetrachloridPerchlorethylenTetrachlorethen
Verpackt unter Schutzgas
9360-03EA 808 CHF
9360-03
Tetrachlorethylen ≥99,8%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die organische Spurenanalyse, für die IR-Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Siedepunkt: 121,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –22 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/47/741247.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) ≥99.8 %
Infrared Absorbance Test: Hydrocarbon (exclusive of stabilizer) ≤5 ppm
Residue after Evaporation ≤10 ppm
Chloride (Cl) ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.005 %
Free Halogen (ASTM-D 4755) Passes Test
Range 3200-2700 cm⁻¹
Measured at 2930 cm⁻¹
(Hexadecane:isooctane:chlorobenzene standard mixture)