Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05318003 05318012 05318033 05318005 05318008 05318009 05318015 05318017 05318020 05318025
LENZ05318003EA 5.4 CHF
LENZ05318003 LENZ05318012 LENZ05318033 LENZ05318005 LENZ05318008 LENZ05318009 LENZ05318015 LENZ05318017 LENZ05318020 LENZ05318025
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Kalknatronglas.
  • Exzellente chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Schnell und einfach zu reinigen
Mit glatten Innenwänden. Öffnungswinkel 60°.