Reagenzgläser, mit Ausguss
Lieferant: HIRSCHMANN
6400160 6400165 6400166 6400170
HIRS6400160EA 20.1 CHF
HIRS6400160 HIRS6400165 HIRS6400166 HIRS6400170
Reagenzgläser, mit Ausguss
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Graduated