Büretten, seitlicher Hahn, Schellbach
Lieferant: HIRSCHMANN
3210160 3210170 3210175 3210360 3210370 3210375
612-9821EA 127 CHF
612-9821 612-9822 612-9823 HIRS3210360 HIRS3210370 HIRS3210375
Büretten, seitlicher Hahn, Schellbach
Büretten
Bürette, Klasse B, DURAN® Borosilikatglas 3.3, mit blauer Graduierung.
  • Seitlicher Glashahn mit Glasküken oder PTFE-Spindel
  • Schellbachstreifen für bessere Lesbarkeit
Zertifizierungen: Kalibriert für EX, DIN EN ISO 385.