2,3-Dichlorpropen
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERCA12490500EA 68.9 CHF
EHERCA12490500
2,3-Dichlorpropen
2,3-Dichlorpropen
Formel: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Siedepunkt: 92,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –83,1 °C
Dichte: 1,209 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 10 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000943
CAS-Nummer: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
UN: 2047
ADR: 3,II