2-Methylpentan 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
127340010 127340025 127341001
ACRO127340010EA 480 CHF
ACRO127340010 ACRO127340025 ACRO127341001
2-Methylpentan 99+%, rein
2-Methylpentan
Formel: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –154 °C
Dichte: 0.66 g/cm³
Flash-Pt: –23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009406
CAS-Nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %