2-Methylhexan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
126910050
126910250
ACRO126910050EA
128
CHF
ACRO126910050
ACRO126910250
2-Methylhexan 99%
2-Methylhexane
Formel:
C₇H₁₆ Siedepunkt: 90 °C (760 mmHg) Melting Pt: –118 °C Dichte: 0.67 g/cm³ Flash-Pt: –3 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009487 CAS-Nummer: 591-76-4 EINECS: 209-730-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3835 to 1.3855 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |