2,6,10,14-Tetramethylpentadecan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
138460050 138460500 138462500
ACRO138460050EA 60.4 CHF
ACRO138460050 ACRO138460500 ACRO138462500
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan 95%
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
Formel: C₁₉H₄₀
Siedepunkt: 296 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,78 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008952
CAS-Nummer: 1921-70-6
EINECS: 217-650-8
Merck Index: 12,07932
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %