2,4-Dimethylpentan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

41090-5MLEA 98.3 CHF
41090-5ML
2,4-Dimethylpentan, Supelco®
2,4-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –119,2 °C
Dichte: 0,6734 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR