2,3-Dimethylbutan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22223.06 B22223.14 B22223.22
B22223.06EA 62.8 CHF
B22223.06 B22223.14 B22223.22
2,3-Dimethylbutan ≥99%
2,3-Dimethylbutane
Purity: 99% CAS No.: 79-29-8 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -29°(-20°F) Refractive Index: 1.375 Odour: Mild Melting Point: -129° Boiling Point: 57-59° Beilstein Reference: 1730737 UN No.: 2457 MDL No.: MFCD00008925
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 57…59 °C
Melting Pt: –129 °C
Dichte: 0,662
Flash-Pt: –29 °C (–20 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008925
CAS-Nummer: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3,II