2,3-Dimethylbutan 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
116100050 116101000 116100010
ACRO116100050EA 27.2 CHF
ACRO116100050 ACRO116101000 ACRO116100010
2,3-Dimethylbutan 98+%
2,3-Dimethylbutane
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 58 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –129 °C
Dichte: 0.662 g/cm³
Flash-Pt: –29 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008925
CAS-Nummer: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %