Laborglasreiniger deconex® 22 LIQ-x
Lieferant: Borer Chemie
519200.00-KK5W 519200.00-K10W 519200.00-K25W
DECO519200.00-KK5WEA 131 CHF
DECO519200.00-KK5W DECO519200.00-K10W DECO519200.00-K25W
Laborglasreiniger deconex® 22 LIQ-x
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat zur maschinellen Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Grosse Reinigungsleistung dank hohem Dispergievermögen
  • Phosphat- und tensidfrei, kein Eintrag von Phosphaten und Tensiden ins Abwasser
  • EDTA-, NTA- und chlorfrei
  • Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des Reinigungsprozesses empfohlen
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller und den Vertriebspartner