2,2,4-Trimethylpentan 99+% ACS für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: IsooktanIsobutyltrimethylmethan
ACRO421980025EA 210 CHF
ACRO421980025 ACRO421985000
2,2,4-Trimethylpentan 99+% ACS für die Spektroskopie
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –107 °C
Dichte: 0,69 g/cm³
Flash-Pt: –12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 %
UV at 210 nm A: ≤1
UV at 220 nm A: ≤0.2
UV at 230 nm A: ≤0.1
UV at 240 nm A: ≤0.04
UV at 250 nm A: ≤0.01
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g