2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
156250500 156250010 156252500
ACRO156250500EA 77.3 CHF
ACRO156250500 ACRO156250010 ACRO156252500
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan 98%
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Formel: C₁₆H₃₄
Siedepunkt: 240 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.79 g/cm³
Flash-Pt: 95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008856
CAS-Nummer: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %