tert-Butylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Aminoisobutane
107820010 107820050 107820025 107820100
ACRO107820010EA 50 CHF
ACRO107820010 ACRO107820050 ACRO107820025 ACRO107820100
tert-Butylamin 99%
tert-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Siedepunkt: 46 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –67 °C
Dichte: 0.69 g/cm³
Flash-Pt: –38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008050
CAS-Nummer: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01544
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Starch Passes test