Isobutylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
A11017.AK A11017.AU
A11017.AKEA 50 CHF
A11017.AK A11017.AU
Isobutylamin 99%
Isobutylamin
Purity: 99% CAS No.: 78-81-9 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NH2 Formula Weight: 73.14 Flash Point: -9°(15°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Amine-like Melting Point: -85° Boiling Point: 67-69° Beilstein Reference: 385626 Merck Reference: 14,5132 UN No.: 1214 MDL No.: MFCD00008146
Formel: C₄H₁₁N
Siedepunkt: 67…69 °C
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0.736
Flash-Pt: –9 °C (15 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008146
CAS-Nummer: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN: 1214
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5132
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable