2-Chlor-2-methylpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
tert-Butyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01550.0100
8.01550.1000
8.01550.9160
8.01550.0100EA
31
CHF
8.01550.0100
8.01550.1000
8.01550.9160
2-Chlor-2-methylpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-2-methylpropan
Formel:
C₄H₉Cl MW: 92.57 g/mol Siedepunkt: 51 Melting Pt: –28 °C Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –27 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000816 CAS-Nummer: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,01561 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble,(slow decomposition) |
Melting Point | -28 °C |
Molar Mass | 92.57 g/mol |
Boiling Point | 51 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 350 hPa (20 °C) |
Flash Point | -27 °C |
Refractive Index | 1.3848 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 10.1 %(V) |
Density | 0.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 540 °C |