2-Chlor-2-methylpropan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: tert-Butyl chloride
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 162 CHF
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
2-Chlor-2-methylpropan 99%
2-Chlor-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 51
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 0.85 g/cm³
Flash-Pt: –27 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000816
CAS-Nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA