2-Chlor-2-methylbutan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 95%
CAS No.: 594-36-5
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: -73°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 1696930
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00000818
Formel:
C₅H₁₁Cl Siedepunkt: 85…86 °C Melting Pt: –73 °C Dichte: 0.866 Flash-Pt: –10 °C (14 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000818 CAS-Nummer: 594-36-5 EINECS: 209-836-2 UN: 1107 ADR: 3,II |