Kompakt-Titrierapparat, Braunglas, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
23829 23830
BRND23829EA 279 CHF
BRND23829 BRND23830
Kompakt-Titrierapparat, Braunglas, SILBERBRAND
Büretten
Bürette Boro 5.4, Braunglas, Flasche LDPE, braun.
  • Modulares Konzept - schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen - alle Teile einzeln austauschbar
  • Justiert auf "Ex"
  • Automatische Nullpunkteinstellung
25 ml: Fehlergrenzen entsprechen der Klasse B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO, Klasse B.
Bestellinformation: Stative, Bürettenklemmen und Gummigebläse bitte jeweils separat bestellen.
Lieferumfang: Bürettenrohr, Bürettehahn mit Präzisionsspitze, Füllschlauch (PVC, transparent), Pumpaufsatz und 1000 ml PE-Flasche braun mit Standfuß.