3-Chloracetylaceton 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-2,4-pentanedione, 3-Chloropentane-2,4-dione
210670050 210671000
ACRO210670050EA 31.5 CHF
ACRO210670050 ACRO210671000
3-Chloracetylaceton 98%
3-Chloracetylaceton
Formel: C₅H₇ClO₂
MW: 134,56 g/mol
Siedepunkt: 49…52 °C (18 mmHg)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1.179 g/cm³
Flash-Pt: 56 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009651
CAS-Nummer: 1694-29-7
EINECS: 216-902-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4845 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %