2,6-Dimethyl-3,5-heptandion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
42005.03
42005.06
42005.03EA
122
CHF
42005.03
42005.06
2,6-Dimethyl-3,5-heptandion ≥98%
2,6-Dimethyl-3,5-heptandion
Purity: 98+%
CAS No.: 18362-64-6
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.22
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00015040
Metal chelating agent; preparation of metal diketonates for MOCVD
Formel:
C₉H₁₆O₂ MW: 156,22 g/mol Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa) Dichte: 0.91 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015040 CAS-Nummer: 18362-64-6 EINECS: 242-234-8 UN: 1224 ADR: 3,III |