4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Diacetonalkohol
EHERC14233000EA 65.4 CHF
EHERC14233000
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004471
CAS-Nummer: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/76/739576.jpg