5-Methyl-3-heptanon zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Amyl ethyl ketone, Ethyl Amyl ketone
MQ200
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
8.18663.1000EA 87.4 CHF
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
5-Methyl-3-heptanon zS, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-3-heptanon
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Siedepunkt: 159
Melting Pt: –56.7 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 43
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009340
CAS-Nummer: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN: 2271
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03810
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 128.22 g/mol
Boiling Point 157 - 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 48 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)