5-Methyl-2-hexanon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Methylisoamylketon
EHERC15088200EA 62 CHF
EHERC15088200
5-Methyl-2-hexanon
5-Methyl-2-hexanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –74 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008950
CAS-Nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III