4-Methyl-2-pentanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
25656.298EA 126 CHF
25656.298 25656.323 25656.367
4-Methyl-2-pentanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Siedepunkt: 117.4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –84 °C
Dichte: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 16 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 115 - 117 °C
Density (20/4) 0.790 - 0.810
Evaporation residue Max. 0.02 %