3-Methylbutanon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 214 CHF
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Methylbutanon 98%
3-Methylbutanon
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –92 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008919
CAS-Nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %