1,5-Dibrom-3-methylpentan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20521.06
B20521.14
B20521.06EA
146
CHF
B20521.06
B20521.14
1,5-Dibrom-3-methylpentan ≥98%
1,5-Dibromo-3-methylpentane
Purity: 98+%
CAS No.: 4457-72-1
Molecular Formula: C6H12Br2
Formula Weight: 243.98
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 233°
MDL No.: MFCD00039200
Formel:
C₆H₁₂Br₂ MW: 243,97 g/mol Siedepunkt: 233 °C Dichte: 1.58 Flash-Pt: 101 °C (214 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039200 CAS-Nummer: 4457-72-1 |