n-Undecan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Undecane
8844.1 8844.2
ROTH8844.1EA 0 CHF
ROTH8844.1 ROTH8844.2
n-Undecan
n-Undecan
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –26.7 °C
Dichte: 0.7416 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008959
CAS-Nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3,III