n-Tridecan 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Tridecane
139510250
139511000
139515000
ACRO139510250EA
51.3
CHF
ACRO139510250
ACRO139511000
ACRO139515000
n-Tridecan 99+%
n-Tridecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ Siedepunkt: 234 °C (760 mmHg) Melting Pt: 5…4 °C Dichte: 0.75 g/cm³ Flash-Pt: 79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008979 CAS-Nummer: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |