n-Triacontan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L05386.06
L05386.03
L05386.MD
L05386.06EA
328
CHF
L05386.06
L05386.03
L05386.MD
n-Triacontan ≥99%
n-Triacontane
Purity: 99%
CAS No.: 638-68-6
Molecular Formula: CH3(CH2)28CH3
Formula Weight: 422.83
Flash Point: 237°(458°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 455°
Beilstein Reference: 1777281
MDL No.: MFCD00009410
Formel:
H₃C(CH₂)₂₈CH₃ Siedepunkt: 455 °C Melting Pt: 65…68 °C Dichte: 0.7797 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 237 °C (458 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009410 CAS-Nummer: 638-68-6 EINECS: 211-349-5 |