n-Tetracosan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17395800EA
70.6
CHF
EHERC17395800
n-Tetracosan
n-Tetracosane
Formel:
H₃C(CH₂)₂₂CH₃ MW: 338,66 g/mol Siedepunkt: 391,3 °C (1013 hPa) Melting Pt: 49…51 °C Dichte: 0,7787 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009352 CAS-Nummer: 646-31-1 EINECS: 211-474-5 |