n-Tetracosan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
42462.06EA
46
CHF
42462.06
42462.22
42462.14
n-Tetracosan ≥99%
n-Tetracosane
Purity: 99%
CAS No.: 646-31-1
Molecular Formula: CH3(CH2)22CH3
Formula Weight: 338.66
Flash Point:
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 391°
MDL No.: MFCD00009352
Formel:
H₃C(CH₂)₂₂CH₃ MW: 338,66 g/mol Siedepunkt: 391 °C Melting Pt: 49…52 °C Dichte: 0,7787 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009352 CAS-Nummer: 646-31-1 EINECS: 211-474-5 |