n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
1,3-Dimethylpropan
, Diethylmethan
, Pentan
26192.463EA
678
CHF
26192.463
26192.554
26192.292
26192.361
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72,15 g/mol Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa) Melting Pt: –130 °C Dichte: 0,63 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS-Nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 95 % |
Boiling point | 35 - 37 °C |