n-Pentan ≥99%, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Pentane
60489-1L 60489-5L 60489-25L 60489-6X1L
60489-1LEA 92.95 CHF
60489-1L 60489-5L 60489-25L 60489-6X1L
n-Pentan ≥99%, Riedel-de Haën™
n-Pentan
Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 36-37 °C
Melting Pt: -131 °C
Dichte: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: <-35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Autoignition Temperature 500 °F
Assay (GC) Min. 99 %
Vapor Density 2.48 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)