n-Pentan 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H27427.AU
H27427.0F
H27427.AUEA
141
CHF
H27427.AU
H27427.0F
n-Pentan 99+% für die HPLC
n-Pentan
Purity: 99+%
CAS No.: 109-66-0
Molecular Formula: CH3(CH2)3CH3
Formula Weight: 72.15
Flash Point: -49°(-57°F)
Refractive Index: 1.3580
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -130°
Boiling Point: 36°
Merck Reference: 14,7116
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009498
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Siedepunkt: 36 °C Melting Pt: –130 °C Dichte: 0.626 Flash-Pt: –49 °C (–57 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS-Nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 14,7116 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Clear, colorless |
Form | Liquid |
Assay (unspecified) (all isomers) | >99.5% |
Assay (unspecified) (n-Pentane) | >95% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | < 50 ppm |