n-Pentan 99+% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
32449.K2
32449.K7
32449.M1
32449.M6
32449.K2EA
174
CHF
32449.K2
32449.K7
32449.M1
32449.M6
n-Pentan 99+% für die Spektrophotometrie
n-Pentan
Purity: 99+% min.
CAS No.: 109-66-0
Molecular Formula: CH3(CH2)3CH3
Formula Weight: 72.15
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.626
Refractive Index: 1.3580
Appearance: Colourless
Melting Point: -130°
Boiling Point: 36°
Merck Reference: 14,7116
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009498
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Siedepunkt: 36 °C Melting Pt: –130 °C Dichte: 0.626 Flash-Pt: –49 °C (–57 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS-Nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 14,7116 |