n-Pentan 99+%, ECD tested for pesticide analysis Residual
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Pentane
326640010 326640025
ACRO326640010EA 102 CHF
ACRO326640010 ACRO326640025
n-Pentan 99+%, ECD tested for pesticide analysis Residual
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –130 °C
Dichte: 0.626 g/cm³
Flash-Pt: –49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %