Büretten, nach Pellet, mit Zwischenhahn, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
22336 22338
BRND22336EA 555 CHF
BRND22336 BRND22338
Büretten, nach Pellet, mit Zwischenhahn, SILBERBRAND
Büretten
Borosilikatglas 5.4, braun, Klasse B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Automatic zeroing, intermediate stopcock for recirculating residual liquid
25 ml: Fehlergrenze entspricht der Klasse B, DIN EN ISO 385
50 ml: DIN EN ISO 385
* Verkürzte Abstände zwischen Unterteilungen.
Gesamthöhe inklusive Flasche.
Bestellinformation: Reservoirflaschen müssen separat bestellt werden.