n-Octan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
74820-50ML 74820-5ML
74820-50MLEA 502 CHF
74820-50ML 74820-5ML
n-Octan, Supelco®
n-Octan
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 8 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009556
CAS-Nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa9aed49c8a0f43f712529329f88e138428f78&vid=6291f1db7a17edf114996a1240d38af58843bd1c&prid=web&clid=SAPDAM