1-Butylimidazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N-Butyl-1H-imidazole, 1-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole
L07793.14
L07793.22
AB174528.0025
L07793.14EA
77.8
CHF
L07793.14
L07793.22
ABCRAB174528.0025
1-Butylimidazol ≥99%
1-Butylimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 4316-42-1
Molecular Formula: C7H12N2
Formula Weight: 124.19
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Amine-like
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 109499
UN No.: 2690
MDL No.: MFCD00042753
Formel:
C₇H₁₂N₂ MW: 124,19 g/mol Siedepunkt: 257 °C Dichte: 0.948 Flash-Pt: 145 °C (293 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042753 CAS-Nummer: 4316-42-1 EINECS: 224-335-9 UN: 2690 ADR: 6.1,II |