n-Octan 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
325950025 325950010 325950250
ACRO325950025EA 376 CHF
ACRO325950025 ACRO325950010 ACRO325950250
n-Octan 97%, rein
n-Octan
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
Siedepunkt: 125…127 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0.708 g/cm³
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009556
CAS-Nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %