Phenylpropargylether ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
A18272.03
A18272.06
A18272.14
A18272.03EA
72.1
CHF
A18272.03
A18272.06
A18272.14
Phenylpropargylether ≥98%
Phenylpropargylether
Purity: 98+%
CAS No.: 13610-02-1
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Pungent
Boiling Point: 89-90°/14mm
MDL No.: MFCD00048107
Formel:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Siedepunkt: 89…90 °C (14 mmHg) Dichte: 1.030 Flash-Pt: 76 °C (169 °F) |
MDL Number:
MFCD00048107 CAS-Nummer: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |