Propargylbromid ≥80% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Bromopropyne
Stabilization:
Stabiised with magnesium oxide (MgO)
A16580.AD
A16580.AK
A16580.AU
A16580.ADEA
92.7
CHF
A16580.AD
A16580.AK
A16580.AU
Propargylbromid ≥80% stabilisiert
Propargylbromid
CAS No.: 106-96-7
Molecular Formula: HC≡CCH2Br
Formula Weight: 118.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4940
Melting Point: -61°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 605309
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000241
Formel:
C₃H₃Br Siedepunkt: 88…90 °C Melting Pt: –61 °C Dichte: 1.335 Flash-Pt: 3 °C (37 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000241 CAS-Nummer: 106-96-7 EINECS: 203-447-1 UN: 2924 ADR: 3,II |