Phenylpropargylether 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
392730050 392730250
ACRO392730050EA 61.1 CHF
ACRO392730050 ACRO392730250
Phenylpropargylether 97+%
Phenylpropargylether
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 89…90 °C (14 mmHg)
Dichte: 1.03 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00048107
CAS-Nummer: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %