Propiolaldehyddiethylacetal 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
382920010 382920050
ACRO382920010EA 52.4 CHF
ACRO382920010 ACRO382920050
Propiolaldehyddiethylacetal 98%
Propiolaldehyddiethylacetal
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.894 g/cm³
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009237
CAS-Nummer: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %