trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: (2E,4E)-Hexa-2,4-dien-1-ol, Trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, (2E,4E)-1-Hydroxyhexa-2,4-diene, Sorbic alcohol, trans,trans-Hexa-2,4-dien-1-ol
325570100 325570500 325572500
ACRO325570100EA 53.3 CHF
ACRO325570100 ACRO325570500 ACRO325572500
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilisiert
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 30.5…31.5 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002925
CAS-Nummer: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white to light yellow Low melting solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % alpha-tocopherol