1-(Trimethylsilyl)-1-propin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trimethyl-1-propynylsilane
223530010 223530050
ACRO223530010EA 42.1 CHF
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(Trimethylsilyl)-1-propin 98%
1-(Trimethylsilyl)-1-propin
Formel: C₆H₁₂Si
MW: 112,25 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.75 g/cm³
Flash-Pt: –3 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009271
CAS-Nummer: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %